Learn More
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond Boot
Insulated with fine quality sheepskin, there is no warmer shoe than the Galus to wear in the coldest of conditions.
181.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Farbe | Schwarz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Chemische Industrie, Bauwesen und Technologie |
Auskleidungsmaterial | Schafsfell |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17572466
|
Emma Safety Footwear
MM58086637 |
37 |
181.00 CHF
1 Paar |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17582466
|
Emma Safety Footwear
MM58086638 |
38 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17592466
|
Emma Safety Footwear
MM58086639 |
39 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17502476
|
Emma Safety Footwear
MM58086640 |
40 |
181.00 CHF
1 Paar |
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17512476
|
Emma Safety Footwear
MM58086641 |
41 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17522476
|
Emma Safety Footwear
MM58086642 |
42 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17532476
|
Emma Safety Footwear
MM58086643 |
43 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17542476
|
Emma Safety Footwear
MM58086644 |
44 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17552476
|
Emma Safety Footwear
MM58086645 |
45 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17562476
|
Emma Safety Footwear
MM58086646 |
46 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17572476
|
Emma Safety Footwear
MM58086647 |
47 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17582476
|
Emma Safety Footwear
MM58086648 |
48 |
181.00 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- A naturally better boot.
- Even in this age of hi-tec, high performance synthetics, sometimes nature's materials are still the best. Which is why we've insulated the Galus with fine quality sheepskin. There's no warmer shoe to wear in the coldest of conditions. And if the temperature suddenly rises up to 300 degrees on the outside, it's reassuring to know the nitrile rubber outsole won't yield one bit.
- Industries:
- Chemical industry
- Construction & technology
- Safety shoe
- S3-Safetyshoe with sole plate for wet work
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Schafsfell | |
GripForce™ Duo | |
Stahl | |
S3 |
Reißverschluss | |
Chemische Industrie, Bauwesen und Technologie | |
Leder | |
Nitril-Kautschuk | |
Extrabreit | |
Sicherheitsstiefel |