Learn More
Emma Safety Footwear Galus S3 Duo Bond Boot
Insulated with fine quality sheepskin, there is no warmer shoe than the Galus to wear in the coldest of conditions.
Marke: Emma Safety Footwear MM58086648
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein natürlich besserer Schuh.
- Selbst in diesem Zeitalter der Hightech-Hochleistungssynthetik sind die Materialien der Natur manchmal immer noch die besten. Aus diesem Grund haben wir den Galus mit hochwertigem Schafsfell isoliert. Es gibt keinen wärmeren Schuh, der unter den kältesten Bedingungen getragen werden kann. Und wenn die Temperatur auf der Außenseite plötzlich auf 300 Grad ansteigt, ist es beruhigend zu wissen, dass die Nitrilkautschuk-Außensohle kein bisschen nachgibt.
- Branchen:
- Chemische Industrie
- Bauwesen und Technologie
- Sicherheitsschuh
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Schafsfell | |
48 | |
Nitril-Kautschuk | |
Extrabreit | |
Sicherheitsstiefel |
Reißverschluss | |
Chemische Industrie, Bauwesen und Technologie | |
Leder | |
GripForce™ Duo | |
Stahl | |
S3 |