Learn More
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448440
Zum Warenkorb hinzufügen
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448440
250 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11448440
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044325.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium pellets
Farbe Grau-Silber
Namenshinweis 6mm dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2803
Menge 250 g
Reinheit (%) 99.99999%
Gewicht Max. weight 0.7g/pellet
Form Pellet, pelletieren
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY03J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
ChargennummerM19J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
ChargennummerS11H030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
Chargennummer24752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
ChargennummerQ14H068 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044325.30,044325.09,044325.18,044325.03
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Galliumpellets, 6 mm Durchmesser, 99.99999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >