Learn More
Gallium-Metall, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Kann aufgrund der Umgebungstemperatur fest oder flüssig sein
470.00 CHF - 1905.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-55-3 |
---|---|
Summenformel | Ga |
Molekulargewicht (g/mol) | 69.72 |
MDL-Nummer | MFCD00134045 |
InChI-Schlüssel | GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom |
PubChem CID | 5360835 |
ChEBI | CHEBI:49631 |
IUPAC-Name | Gallium |
SMILES | [Ga] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15477095
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045841.22 |
100 g |
470.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15487095
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045841.36 |
500 g |
1905.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-55-3 | |
69.72 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
5360835 | |
Gallium |
Ga | |
MFCD00134045 | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
CHEBI:49631 | |
[Ga] |
Spezifikation
Gallium | |
7440-55-3 | |
5.91g/cm3 | |
Ga | |
gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom | |
[Ga] | |
69.72 | |
CHEBI:49631 |
Silberfarben bis grau | |
Silver Gray | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00134045 | |
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N | |
Gallium | |
5360835 | |
Metall |
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-163-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LW8600000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.