Learn More
Gallium-Metall, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15487095
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium-Metall, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487095
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 15487095
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045841.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kann aufgrund der Umgebungstemperatur fest oder flüssig sein
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Menge 500 g
Form Metall
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU23K062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number045841.36,045841.22
ChargennummerU23K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2024 Catalog Number045841.36,045841.22
ChargennummerN23K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog Number045841.36,045841.22
ChargennummerU17I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number045841.36,045842.03,045841.22
ChargennummerQ15H041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045841.36,045842.03,045841.22
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Name des Produkts
Gallium-Metall, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >