Learn More
Gallium(III)-sulfid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12024-22-5 | Ga2S3 | 235.63 g/mol
60.20 CHF - 526.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-22-5
Summenformel Ga2S3
Molekulargewicht (g/mol) 235.63
MDL-Nummer MFCD00016106
InChI-Schlüssel BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11316718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013387.02
0.5 g
60.20 CHF
0.50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11396708
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013387.04
2 g
159.00 CHF
2 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11306718
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013387.09
10 g
526.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) sulfide is used in electronics and photonics. It acts as an active material in lithium secondary batteries. Further, it is used in thin-film solar cells. It is also used to prepare gallium lanthanum sulfide glass by reacting with lanthanum sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 234-692-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(III)-sulfid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals