Learn More
Gallium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
73.00 CHF - 289.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12024-24-7 |
---|---|
Summenformel | Ga2Se3 |
MDL-Nummer | MFCD00016103 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15412377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045572.03 |
1 g |
73.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15422377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045572.06 |
5 g |
289.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gallium (III) Selenide is a crystalline solid used as a semiconductor and in photo optic applications. It is also used as an intermediate in food, agricultural and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12024-24-7 | |
Ga2Se3 | |
MFCD00016103 |
Spezifikation
Gallium (III) selenide | |
Gesinterter Klumpen | |
Ga2Se3 | |
UN3077 | |
376.33 |
12024-24-7 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00016103 | |
Decomposes with water. | |
99.99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H300-H330-H373
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen