Learn More
Gallium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15412377
Verfügbar ab: 16-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15412377
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15412377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045572.03
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Gallium (III) Selenide is a crystalline solid used as a semiconductor and in photo optic applications. It is also used as an intermediate in food, agricultural and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-24-7
Summenformel Ga2Se3
MDL-Nummer MFCD00016103
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium (III) selenide
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Decomposes with water.
Formelmasse 376.33
Reinheit (%) 99.99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN05K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/02/2024 Catalog Number045572.03,045572.06
ChargennummerM09G007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045571.G2,045572.03,045571.BW
ChargennummerI19Z020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045576.04,045572.03,045572.06
ChargennummerP27B031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045576.04,045572.03,045572.06
ChargennummerS21E057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number045576.04,045572.03,045572.06
Name des Produkts
Gallium(III)-selenid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >