Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Zur Verwendung als verdampfendes Material und Sputter-Target mit 99.999 %; in dielektrischen Filmen
97.50 CHF - 1075.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11336008
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010508.06
5 g
97.50 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11346008
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010508.14
25 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11356008
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010508.22
100 g
1075.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) oxide is used in vacuum deposition. It is useful for making semiconductor devices, gallium-alumina catalyst, gas sensors, luminescent phosphors and dielectric coatings of solar cells. Used as an evaporated material and sputtering target of 99.999% in dielectric films. It shows potential for developing deep-ultraviolet TCOs (Transparent Conductive Oxides) and transparent electrodes for ultraviolet optoelectronic devices. Recent studies report that gallium oxide can be a strong contender for power electronic devices for example in ultrahigh-voltage power switching applications. Films made of gallium oxide have gained commercial interest owing to their gas sensitive characteristics, and glasses made with gallium oxide are the preferred optical materials for use in advanced technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(III)-oxid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals