Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.99+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12024-21-4 | Ga2O3 | 187.44 g/mol
84.50 CHF - 500.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12024-21-4 |
---|---|
Summenformel | Ga2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 187.44 |
MDL-Nummer | MFCD00011020 |
InChI-Schlüssel | AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | digallium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10338100
|
Thermo Scientific Acros
201100050 |
5 g | Kunststoffflasche |
84.50 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10780965
|
Thermo Scientific
201100500 |
50 g | Kunststoffflasche |
500.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
12024-21-4 | |
187.44 | |
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] |
Ga2O3 | |
MFCD00011020 | |
digallium(3+) trioxidandiide |
Spezifikation
Gallium(III) oxide | |
12024-21-4 | |
Feines Kristallpulver | |
Ga2O3 | |
MFCD00011020 | |
15, 4382 | |
AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N | |
digallium(3+) trioxidandiide | |
187.44 | |
Spurenmetallbasis | |
5.8800g/mL |
1740°C | |
Weiß | |
99.99+% | |
Ga2O3 | |
04,241 | |
Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in acids,alkalies | |
[O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3] | |
187.44 | |
≥99.99% | |
5.88 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
- Gallium(III) oxide