Learn More
Gallium(III)-nitrid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
256.00 CHF - 2246.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 25617-97-4
Summenformel GaN
Molekulargewicht (g/mol) 83.73
MDL-Nummer MFCD00016108
InChI-Schlüssel JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 117559
IUPAC-Name Ammoniakylidyngallan
SMILES N#[Ga]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11399367
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040218.09
10 g
256.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11389367
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040218.18
50 g
1060.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11309377
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040218.30
250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) nitride is used to read blu-ray discs. It is used in various wireless infrastructure applications. It finds applications in optoelectronic, high-power and high-frequency devices. It is also useful in military electronics (active electronically scanned array radars). It is biocompatible and used in electrodes and electronic components in living organisms. It is a suitable material for solar cell arrays for satellites. It is employed in bright light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317
missing translation for 'einecsNumber' : 247-129-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(III)-nitrid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals