Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
118.00 CHF - 3790.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 69365-72-6
Summenformel GaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 255.74
MDL-Nummer MFCD00149723
InChI-Schlüssel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basis
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15425975
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011150.06
5 g
118.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11346168
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011150.14
25 g
372.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11366168
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011150.22
100 g
1110.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11356168
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011150.36
500 g
3790.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gallium(III) nitrate hydrate is the potential precursor for the synthesis of other gallium compounds. It finds application in the preparation of gallium nitride, which is used as a solar cell array for satellites. In the field of pharmaceutical industry, it is used to treat symptomatic hypercalcemia by preventing the breakdown of bone by slowing osteoclast activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gallium(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals