Learn More
Gallium(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425975
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425975
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15425975
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011150.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 69365-72-6 | GaN3O9 | 255.74 g/mol
Gallium(III) nitrate hydrate is the potential precursor for the synthesis of other gallium compounds. It finds application in the preparation of gallium nitride, which is used as a solar cell array for satellites. In the field of pharmaceutical industry, it is used to treat symptomatic hypercalcemia by preventing the breakdown of bone by slowing osteoclast activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69365-72-6
Summenformel GaN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 255.74
MDL-Nummer MFCD00149723
InChI-Schlüssel CHPZKNULDCNCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium iii nitrate hydrate, nitric acid, gallium salt, hydrate, ga.3no3.h2o, gallium nitrate nanoparticles, gallium-iii-nitrate hydrate, gallium iii nitrate hydrate, puratronic, gallium iii nitrate hydrate, puratronic metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystalline trace metals basis, gallium iii nitrate hydrate, crystals and lumps trace metals basisMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11550823
SMILES [Ga+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) nitrate hydrate
Schmelzpunkt 110°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1477
Merck Index 14,4346
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Gallium;trinitrat;hydrat
Formelmasse 255.73 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX23K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number011150.06,011150.14,011150.36,011150.22
ChargennummerX13J036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number011150.06,011150.14,011150.36,011150.22
ChargennummerX19I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number011150.06,011150.14,011150.36,011150.22
Chargennummer10243646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2022 Catalog Number011150.06,011150.14,011150.36,011150.22
ChargennummerY30H055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011150.06,011150.14,011150.36,011150.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium(III) nitrate hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gallium(III) nitratehydrate
Name des Produkts
Gallium(III)-nitrathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >