Learn More
Gallium(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13450-91-4 | GaI3 | 450.436 g/mol
78.85 CHF - 246.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13450-91-4 |
---|---|
Summenformel | GaI3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 450.436 |
MDL-Nummer | MFCD00016107 |
InChI-Schlüssel | DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
PubChem CID | 83478 |
IUPAC-Name | Triiodgallan |
SMILES | [Ga](I)(I)I |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11398527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035699.03 |
1 g |
78.85 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035699.06 |
5 g |
246.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13450-91-4 | |
450.436 | |
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K | |
83478 | |
[Ga](I)(I)I |
GaI3 | |
MFCD00016107 | |
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
Triiodgallan |
Spezifikation
345°C (sublimation) | |
212°C | |
Gelb nach grün | |
99.999% (Metal basis) | |
MFCD00016107 | |
Soluble in aromatic solvents. | |
[Ga](I)(I)I | |
450.436 | |
450.43 | |
Yellow-green powder |
Gallium(III) iodide | |
13450-91-4 | |
Pulver | |
GaI3 | |
gallium iii iodide, gallium iodide, gallium triiodide, acmc-20akty, gallium iodide,, gallium iii iodide, anhydrous, gallium iii iodide, ultra dry, gallium iii iodide trace metals basis, gallium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K | |
Triiodgallan | |
83478 | |
Light and moisture sensitive | |
4.15 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8, Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-611-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern