Learn More
Gallium(III)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gallium(III) iodide is widely used as lewis acid, a precursor of organogallium reagents. It can also be involved in detection of solar neutrinos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 345°C (sublimation) |
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) iodide |
Schmelzpunkt | 212°C |
Farbe | Gelb nach grün |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.999% (Metal basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aromatic solvents. |
Formelmasse | 450.43 |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z30K024 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
Q16E060 | Analysenzertifikat | 25/11/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
P06K045 | Analysenzertifikat | 13/03/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
M30K036 | Analysenzertifikat | 05/02/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |
Z06J028 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 035699.03,035699.14,035699.06 |