Learn More
Galliumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
24.72 CHF - 313.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12064-03-8 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00016101 |
Synonym | gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11302028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012933.77 |
0.1 g | N/A | |||||||
11322028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012933.03 |
1 g |
78.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11312028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012933.06 |
5 g |
313.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12064-03-8 | |
MFCD00016101 | |
gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm |
Spezifikation
Gallium antimonide | |
12064-03-8 | |
(Metallbasis) | |
UN1549 | |
Insoluble in water. | |
99.99% |
710°C | |
Stücke | |
MFCD00016101 | |
gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm | |
191.47 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-058-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen