Learn More
Galliumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322028
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 12064-03-8
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-03-8
MDL-Nummer MFCD00016101
Synonym gallium antimonide, stibinogallane, galliumantimonid, gallium antimonide, polycryst, gallium antimonide, single crystal substrate , <100>, diam. x thickness 2 in. x 0.5 mm
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium antimonide
Schmelzpunkt 710°C
Physikalische Form Stücke
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 191.47
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Name des Produkts
Galliumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >