Learn More
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells
Das Galacto-Star™ One-Step β-Galactosidase Reportergen-Assaysystem für die Chemolumineszenz ermöglicht den schnellen, empfindlichen Nachweis von β-Galactosidase in Lysaten von Säugetierzellen. Empfindlichkeit – Der Chemolumineszenz-Assay zeigt über drei o
714.00 CHF - 1612.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Luminometer (Mikrotiterplatte)
Assay β-Gal (lacZ) Assay
Inhalt und Lagerung Dieses Kit enthält die Lyselösung, das Substrat, den Verstärker und den erforderlichen Puffer. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12624275
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
T1012
600 Assays
714.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
12644275
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
T1014
1800 Assays
1612.00 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
System für β-Galactosidase-Reportergen-Assay
Luminometer (Mikrotiterplatte)
Dieses Kit enthält die Lyselösung, das Substrat, den Verstärker und den erforderlichen Puffer. Lagern Sie das Produkt bei 4 °C.
Geeignet für hohe Durchsätze
Endpunkt
Galacton-Star™
Chemisches Substrat
Galacto-Star™, NovaBright™
Flüssig
Chemolumineszenz
β-Gal (lacZ) Assay
Säugetierzellen
Unkonjugiert
Zellkulturen
Beta-Gal-Substrat
Beta-Galactosidase
Enzym-Assay
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Galacto-Star™ β-Galactosidase Reporter Gene Assay System for Mammalian Cells