Learn More
Gadolinium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Kryogene Forschung
93.10 CHF - 294.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13450-87-8 |
---|---|
Summenformel | Gd2H16O20S3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 746.788 |
MDL-Nummer | MFCD00149734 |
InChI-Schlüssel | JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H |
Synonym | gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basis |
PubChem CID | 16211473 |
IUPAC-Name | Gadolinium(3+);trisulfat;octahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11360108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042869.09 |
10 g |
93.10 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11350108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042869.18 |
50 g |
294.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gadolinium(III) sulfate is used as analytical reagents, in inorganic synthesis and electronic ceramics. It is also useful in cryogenic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13450-87-8 | |
746.788 | |
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H | |
16211473 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3] |
Gd2H16O20S3 | |
MFCD00149734 | |
gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basis | |
Gadolinium(3+);trisulfat;octahydrat |
Spezifikation
Gadolinium (III) sulfate octahydrate | |
Kristalline Aggregate | |
Gd2H16O20S3 | |
14,4326 | |
Soluble in cold water | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3] | |
746.788 | |
746.81 (602.68 Anhydrous) | |
Reacton™ | |
4.139 g/mL |
13450-87-8 | |
(REO) | |
MFCD00149734 | |
gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basis | |
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H | |
Gadolinium(3+);trisulfat;octahydrat | |
16211473 | |
99.9% | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-115-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen