Learn More
Gadolinium(III)-sulfat-Oktahydrat, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gadolinium(III) sulfate is used as analytical reagents, in inorganic synthesis and electronic ceramics. It is also useful in cryogenic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gadolinium (III) sulfate octahydrate |
Physikalische Form | Kristalline Aggregate |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (REO) |
Merck Index | 14,4326 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in cold water |
Formelmasse | 746.81 (602.68 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.9% |
Güte | Reacton™ |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253631 | Analysenzertifikat | 10/01/2025 | 042869.18,042869.09 |
Z27K028 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 042869.18,042869.09 |
Q29F019 | Analysenzertifikat | 15/04/2022 | 042869.18,042869.09 |
X28H016 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 042869.18,042869.09 |
I16Z024 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | 042869.18,042869.09 |