Learn More
Gadolinium(III)-chlorid-Hexahydrat, weiße, kristalline Aggregate, REActon™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381009
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-chlorid-Hexahydrat, weiße, kristalline Aggregate, REActon™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381009
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Artikelnummer. 11381009
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011286.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is used as a macrophage inhibitor which inhibits the specialized liver macrophages, Kupffer cells that line the walls of the sinusoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13450-84-5
Summenformel Cl3GdH12O6
Molekulargewicht (g/mol) 371.69
MDL-Nummer MFCD00149732
InChI-Schlüssel PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalline Aggregate
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Gadolinium(3+);trichlorid;hexahydrat
Formelmasse 371.70 (263.61anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.424
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
ChargennummerN14L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
ChargennummerZ11J057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
ChargennummerI09M27 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
Chargennummer61201189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011286.14,011286.06,011286.22,011286.A1
Name des Produkts
Gadolinium(III)-chlorid-Hexahydrat, weiße, kristalline Aggregate, REActon™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >