Learn More
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
143.00 CHF - 427.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12064-62-9 |
---|---|
Summenformel | Gd2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 362.50 |
MDL-Nummer | MFCD00011026 |
InChI-Schlüssel | CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide |
PubChem CID | 159427 |
IUPAC-Name | Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-) |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11313448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036355.14 |
25 g |
143.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036355.22 |
100 g |
427.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12064-62-9 | |
362.50 | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
159427 | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] |
Gd2O3 | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-) |
Spezifikation
Gadolinium(III) oxide | |
12064-62-9 | |
(REO) | |
MFCD00011026 | |
gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiide | |
CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N | |
Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-) | |
159427 | |
99.9% |
2330°C | |
Gesinterter Klumpen | |
Gd2O3 | |
14,4326 | |
Soluble in acids. Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3] | |
362.50 | |
362.5 | |
7.407 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319
missing translation for 'einecsNumber' : 235-060-9
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gadolinium(III) oxide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Gadolinium oxide