Learn More
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11313448
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313448
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11313448
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036355.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12064-62-9 | Gd2O3 | 362.50 g/mol
Gadolinium(III) oxide is used for vacuum deposition, synthesis of raw material for intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12064-62-9
Summenformel Gd2O3
Molekulargewicht (g/mol) 362.50
MDL-Nummer MFCD00011026
InChI-Schlüssel CMIHHWBVHJVIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym gadolinia, gadolinium oxide, gadolinium iii oxide, gadolinium trioxide, digadolinium trioxide, gadolinium sesquioxide, gadolinium 3+ oxide, unii-5480d0nhlj, gadolinium 3+ ; oxygen 2-, digadolinium 3+ ion trioxidandiideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 159427
IUPAC-Name Gadolinium(3+);Sauerstoff(2-)
SMILES [O--].[O--].[O--].[Gd+3].[Gd+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) oxide
Schmelzpunkt 2330°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Merck Index 14,4326
Löslichkeitsinformationen Soluble in acids. Insoluble in water.
Formelmasse 362.5
Reinheit (%) 99.9%
Dichte 7.407 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR06L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036355.22,036355.14
ChargennummerZ31H015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036355.22,036355.14
ChargennummerF21X047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036355.22,036355.14
ChargennummerH302718-1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036355.22,036355.14
ChargennummerG22X052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number036355.22,036355.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gadolinium(III) oxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gadolinium oxide
Name des Produkts
Gadolinium(III)-oxid, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >