Learn More
Gadolinium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.6 g/mol
214.00 CHF - 724.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10138-52-0
Summenformel Cl3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 263.6
MDL-Nummer MFCD00011024
InChI-Schlüssel MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC-Name Gadoliniumtrichlorid
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11358607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035736.06
5 g
214.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11348607
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
035736.14
25 g
724.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Gadolinium(III) Chloride is used as chelating agents, which is essential for biomedical applications. It is also employed in the synthesis and nuclear magnetic resonance (NMR) studies of paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes. It plays an important role as contrast agent for magnetic resonance imaging and an macrophage inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 233-386-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse LW4025000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Gadolinium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals