Learn More
Gadolinium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348607
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gadolinium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11348607
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Unit Size:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035736.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10138-52-0 | Cl3Gd | 263.6 g/mol
Gadolinium(III) Chloride is used as chelating agents, which is essential for biomedical applications. It is also employed in the synthesis and nuclear magnetic resonance (NMR) studies of paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes. It plays an important role as contrast agent for magnetic resonance imaging and an macrophage inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10138-52-0
Summenformel Cl3Gd
Molekulargewicht (g/mol) 263.6
MDL-Nummer MFCD00011024
InChI-Schlüssel MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
Synonym gadolinium chloride, gadolinium trichloride, gadolinium chloride gdcl3, gdcl3, gadolinium iii chloride, gadolinium 3+ chloride, wln: gd g3, gadolinium iii chloride, ultra dry, gadolinium iii chloride, anhydrous, ?gdcl3Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61486
ChEBI CHEBI:37288
IUPAC-Name Gadoliniumtrichlorid
SMILES Cl[Gd](Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material Gadolinium(III) chloride
Schmelzpunkt 609°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 263.61
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY13K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Artikelnummer035736.06,035736.14
ChargennummerY13K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/12/2024 Artikelnummer035736.06,035736.14
ChargennummerP07K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2024 Artikelnummer035736.06,035736.14
ChargennummerU15J042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer035736.06,035736.14
ChargennummerU15J043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer035736.06,035736.14
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gadolinium(III)-chlorid, ultratrocken, 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals >