Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90
Mit Gasflasche
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
---|---|
Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
Farbe | Lichtgrau (RAL 7035) |
Material | Stahlblech |
Produkttyp | Gasflaschenschrank |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Konfiguration | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Tragkraft | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15121866
![]() ![]() |
asecos™
3067800130682 |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
13473847
|
asecos™
3064100130643 |
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | 4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 10 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
15150127
|
asecos™
3067600130680 |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 1 Gasflaschen mit 50 l oder 2 Gasflaschen mit 7 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
15915736
|
asecos™
3067900130682 |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 2 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
15150117
|
asecos™
3066700130668 |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
15140147
![]() ![]() |
asecos™
3065700130658 |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
15185564
|
asecos™
3064100130642 |
Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 8 Gasflaschen mit 7 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
15965726
|
asecos™
3067700130681 |
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 1 Gasflaschen mit 50 l oder 2 Gasflaschen mit 7 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
13443867
|
asecos™
3066700130669 |
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 3 Gasflaschen mit 50 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
13463837
|
asecos™
3065700130659 |
Komfort-Innenausstattung für Gasflaschen (verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech) | Für bis zu 4 Gasflaschen mit 50 l oder 7 Gasflaschen mit 7 l |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Beschreibung
- Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen
- Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren
- Geprüft und zertifiziert: konform mit strengeren GS-Prinzipien
- Zertifikate
- Feuerbeständig bis 90 Minuten
- Typentest gemäß EN 14470-2
- EN 16121/16122
- GS-zertifiziert
- CE-konform
Warranty
Fünf Jahre
Spezifikation
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-2, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform | |
Lichtgrau (RAL 7035) | |
Gasflaschenschrank | |
1858 mm |
615 mm | |
Stahlblech | |
2050 mm | |
pulverbeschichtet glatt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90