Learn More
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90
Mit Gasflasche
Marke:  asecos™ 3067900130682
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15915736
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von entzündbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Einfache Montage von Verbindungsrohren und Gasarmaturen: große Innenhöhe (1890 mm), viele Durchleitungsöffnungen in der Decke des Schrankes
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem; gleichmäßige Belüftung im Schrankinneren
  • Geprüft und zertifiziert: konform mit strengeren GS-Prinzipien
  • Zertifikate
    • Feuerbeständig bis 90 Minuten
    • Typentest gemäß EN 14470-2
    • EN 16121/16122
    • GS-zertifiziert
    • CE-konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ G-ULTIMATE-90 Gasflaschenschrank Typ 90 > Fassungsvermögen: Für Gasflaschen mit bis zu 2 x 50 l, Beschreibung: Standard-Innenausstattung für Gasflaschen (Scharniere rechts)