Learn More
Asecos™ G-OD Sicherheitsschrank für den Außenbereich
Für die sichere und zugelassene Außenlagerung von brennbaren oder toxischen Gasen.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | TRGS 510 |
---|---|
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl (galvanisiert) |
Produkttyp | Sicherheitsschrank |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Außenlagerung von Gaszylindern |
Produktcode | Marke | Konfiguration | Ausführung der Tür | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konfiguration | Ausführung der Tür | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15516895
|
Asecos™
30692015 |
Hochschrank mit Flügeltüren | Flügel | 400 x 1356 x 2149 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
15957941
|
Asecos™
30730015 |
Hoher Schrank mit Flügeltüren und festem Fenster | Festes Fenster | 400 x 1356 x 2149 mm | N/A | ||||||
15709097
|
Asecos™
3069701532672 |
1 Rollrampe aus lackiertem Stahlblech | Flügel | 400 x 1006 x 2149 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- Robuste, hochwertige Konstruktion, perfekt für die Installation im Außenbereich
- Komplett verzinkte Stahlblechkonstruktion mit laminierter, strukturierter Oberfläche aus Kunststoff und Edelstahlsockel
- Das geneigte Dach mit Überstand ermöglicht das Abfließen von Wasser
- Flügeltüren mit großem Öffnungswinkel für leichten Zugang
- Robuste 3-Punkt-Verriegelung mit verriegelbarem Drehhebel (auch als Profilzylinderverriegelung erhältlich)
- Effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und an der Rückwand
- Komfortable Einstellmöglichkeiten – integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten
- Gemäß TRGS 510
Spezifikation
TRGS 510 | |
Stahl (galvanisiert) | |
Außenlagerung von Gaszylindern | |
Kunststoff, laminiert |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank | |
600 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ G-OD Sicherheitsschrank für den Außenbereich