Learn More
Asecos™ G-OD Sicherheitsschrank für den Außenbereich
Für die sichere und zugelassene Außenlagerung von brennbaren oder toxischen Gasen.
Marke:  Asecos™ 3069701532672
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15709097
  • 2535.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Robuste, hochwertige Konstruktion, perfekt für die Installation im Außenbereich
  • Komplett verzinkte Stahlblechkonstruktion mit laminierter, strukturierter Oberfläche aus Kunststoff und Edelstahlsockel
  • Das geneigte Dach mit Überstand ermöglicht das Abfließen von Wasser
  • Flügeltüren mit großem Öffnungswinkel für leichten Zugang
  • Robuste 3-Punkt-Verriegelung mit verriegelbarem Drehhebel (auch als Profilzylinderverriegelung erhältlich)
  • Effektive Belüftung durch Öffnungen unter den Türen und an der Rückwand
  • Komfortable Einstellmöglichkeiten – integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für eine schnelle und effektive Kompensation von Bodenunebenheiten
  • Gemäß TRGS 510
Spezifikation
Spezifikation
TRGS 510
370 x 995 x 2070 mm
Flügel
600 kg
Kunststoff, laminiert
Hellgrau
Sicherheitsschrank
1 Rollrampe aus lackiertem Stahlblech
400 x 1006 x 2149 mm
Außenlagerung von Gaszylindern
2
135,5 kg
Stahl (galvanisiert)