Learn More
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen
Eine Präzisionswaage, die alle wesentlichen Wägefunktionen in einem kompakten, leichten Paket vereint.
Marke: A&D Weighing FX-300i
768.22 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- IP65 wasser-/staubdicht (WP)
- Eingebaute interne Kalibrierung auf Knopfdruck (FZ-i und FZ-i-WP)
- Stoßdämpferfunktion
- Automatische Ein-/Ausschaltfunktion
- Stellfläche der Größe B5 für den Einsatz auf engem Raum
- VFD-Display für leicht lesbare Wägeergebnisse
- SCF – statistische Berechnungsfunktion
- Standard RS-232C
- Schneller kompakter SHS-Sensor, Ansprechzeit von etwa 1 Sekunde
- Schnelle USB-Schnittstelle - keine Treiberinstallation erforderlich (optional)
- LAN - Ethernet-Schnittstelle mit WinCT-Plus-Software (optional)
- Tierwaagschale (optional)
- Großer Luftzugschutz (optional)
- Kleiner Luftzugschutz bei 1 mg-Modellen im Lieferumfang enthalten
- Eingebautes wiederaufladbares NiMH-Batteriepack (optional)
Spezifikation
GLP/GMP/GCP/ISO | |
320 g | |
1 mg | |
FX-300i | |
11 VA an den Netzadapter (12 V, 1 A) |
RS-232 C, Quick USB (Option), LAN (Option) | |
VFD | |
Edelstahl | |
1 Sekunde |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
A&D Weighing FX/FZ Präzisionswaagen > 320 g x 1 g
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur