Learn More
Fumonisin B2, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10440931
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fumonisin B2, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10440931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
Artikelnummer. 10440931
Marke: Thermo Scientific Acros
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Fumonisin B2 (CAS-Nr. 116355-84-1) ist ein Diester der Tricarballylsäure und wird aus Fusarium isoliert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Fumonisin B2 ist ein Fumonisin-Mykotoxin, das vom Schlauchpilz Fusarium gebildet wird.
  • Fumonisin B2 ist ein strukturelles Analogon von Fumonisin B1, aber zytotoxischer als B1 und kann Sphinganin-N-Acetyltransferase (Ceramid-Synthase) hemmen.
Anwendungen
  • In-vitro- und in-vivo-Studien zeigten, dass Fumonisin B2 Apoptose auslösen kann.
  • Es kann die de novo sphingolipide Biosynthese hemmen.
  • Es wird auch als Metabolit von Aspergillus betrachtet.
  • Es zeigt Zytotoxizität gegen eine Gruppe von sieben Hepatomzelllinien für Ratten und MDCK-Zelllinien.
  • Es löst die Bildung von Hepatozyten, einem Marker für die Krebsentstehung, bei Ratten aus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Prozentgehaltsbereich 96+%
Summenformel C34H59NO14·3H2O
Menge 1 mg
Synonym fumonisin b2, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
InChI-Schlüssel UXDPXZQHTDAXOZ-FWPUDPCBSA-N
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CCCCCCC(CC(C(C)N)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-Amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxybutanoyl]oxy-16,18-dihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl]oxy-2-oxoethyl]butandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 759.9
PubChem CID 71317007
Formelmasse 759.9
Reinheit (%) 96+%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0435996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number328260010
ChargennummerA0462329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number328260010
ChargennummerA0412719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog Number328260010
ChargennummerA0397748 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number328260010
ChargennummerA0412719 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number328260010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fumonisin B2
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fumonisin B2, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals >