Learn More
Fullerenpulver, 99 % C60, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15472647
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, 99 % C60, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472647
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15472647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046311.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
It is used in optical computing, optical memories, optical signal processing and controlling applications respects, C60 and its derivatives can be widely used in photovoltaic applications, magnetic resonance imaging, anti-HIV drugs, anti-cancer drugs, chemotherapy drugs, cosmetic additives, research and other areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99685-96-8
Summenformel C60
Molekulargewicht (g/mol) 720.66
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
IUPAC-Name (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe Schwarz
Dichte 1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C60
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents. Insoluble in water.
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW20D114 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
ChargennummerR14B030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
ChargennummerG05Z030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
ChargennummerU14G050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
ChargennummerX20D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046311.06,046311.03,046311.MD
Name des Produkts
Fullerenpulver, 99 % C60, Thermo Scientific Chemicals >