Learn More
Fullerenpulver, 98+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309228
Zum Warenkorb hinzufügen
Fullerenpulver, 98+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309228
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11309228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042601.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840.77 g/mol
Fullerene powder is used in chemical research. It is extensively used for several biomedical applications including the design of high-performance MRI contrast agents, X-Ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115383-22-7
Summenformel C70
Molekulargewicht (g/mol) 840.77
MDL-Nummer MFCD00282904
InChI-Schlüssel ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
IUPAC-Name (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fulleren
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fullerene powder
Farbe Schwarz
Dichte ≈1.7 g/mL
Siedepunkt 500°C to 600°C (sublimation)
Hinweise zum Prozentgehalt C70
Menge 1 g
UN-Nummer UN1325
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene and benzene.
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerK04W040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042601.03,042600.03,042600.MD
ChargennummerT06G017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042601.03,042600.03,042600.MD
ChargennummerL11L22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042601.03,042600.03,042600.MD
ChargennummerJ04M42 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042601.03,042600.03,042600.MD
ChargennummerG28Q03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042601.03,042600.03,042600.MD
Name des Produkts
Fullerenpulver, 98+ % C{70}, Thermo Scientific Chemicals >