Learn More
Fulleren C60, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
158.79 CHF - 386.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 99685-96-8 |
---|---|
Summenformel | C60 |
Molekulargewicht (g/mol) | 720.66 |
MDL-Nummer | MFCD00151408 |
InChI-Schlüssel | XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih |
PubChem CID | 123591 |
ChEBI | CHEBI:33128 |
IUPAC-Name | (C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren |
SMILES | C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10647441
|
Thermo Scientific Acros
295012500 |
250 mg | Glasflasche |
158.79 CHF
250 Milligramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10574004
|
Thermo Scientific Acros
295010010 |
1 g | Glasflasche |
386.93 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
99685-96-8 | |
720.66 | |
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N | |
123591 | |
(C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren |
C60 | |
MFCD00151408 | |
fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih | |
CHEBI:33128 | |
C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41 |
Spezifikation
Fullerene C60 | |
99685-96-8 | |
Echt | |
C60 | |
15, 1472 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene | |
C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41 | |
720.66 | |
CHEBI:33128 | |
99.90% |
99.9% | |
Schwarz bis Braun | |
99.85% min. (HPLC) | |
MFCD00151408 | |
fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih | |
XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N | |
(C\{60}-I\{h})[5,6]fulleren | |
123591 | |
720.65 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis