Learn More
Memmert™ Vollglastür für UF160plus, max. 300 °C
Vollsichtglastür aus vier isolierten Glasschichten.
Marke: Memmert™ UF160plusB1
Beschreibung
- Zubehör
- Vollsicht
- Glas (4 Schichten)
- Temperaturbereich bis zu 300 °C
Spezifikation
UF160plus Ofen | |
Bis zu 300 °C | |
Vollsichtglastür | |
Glas |