Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ StainTray™
Kann als befeuchtete, lichtgeschützte Kammer zur Färbung von Objektträgern für die Immunhistochemie oder Immunzytochemie verwendet werden. Das StainTray™ verfügt über eine schwarze Basis aus robustem ABS-Kunststoff, der resistent gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien ist (chlorierte Kohlenwasserstoffe vermeiden).
Marke:  Invitrogen™ 44-0404-10
323.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15518996
  • 447.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Description
  • Nimmt bis zu 20 Objektträger auf vier Kunststoffschienen auf, die mit einem Polymerstreifen bedeckt sind, um die Objektträger perfekt in Position zu halten, selbst wenn das Tablett in einem Winkel gehalten wird
  • Wenn Feuchtigkeit benötigt wird, können Wells zwischen den Schienen bis zu 1 ml Wasser sicher halten, ohne zu spritzen
  • Mittlere Wells können jeweils bis zu 2 ml aufnehmen
  • Die Schienen werden nicht nur angehoben, um das Berühren der Objektträger durch Wasser zu vermeiden, sondern auch, um die Objektträger leichter wiederherstellbar zu machen
  • Die Basis nimmt auch überschüssige Flecklösung auf, die von den Objektträgern tropft
  • Vier Gummifüße sorgen für eine höhere Standstabilität
  • Die Geräte sind stapelbar, um Platz zu sparen
  • Für die Arbeit mit fluoreszierenden Reagenzien ist ein schwarzer Deckel im Lieferumfang enthalten. Es besteht aus ABS und kann einen Temperaturbereich von −80 °C bis +80 °C tolerieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Farbtablett
eBioscience™
1 each
20
Immunhistochemische Färbung von formalinfixierten, in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten, immunhistochemische Färbung gefrorener Gewebeschnitte, Immunzytochemie, Mikroskopie
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ eBioscience™ StainTray™ > StainTray