Learn More
Epredia™ Mattierte Mikroskopobjektträger, 90°-Schliff
Premium-Objektträger werden durch ein einzigartiges firmeneigenes Reinigungsverfahren hergestellt und bieten konsistente Ergebnisse und einfache Interpretation. Dieses Verfahren ermöglicht den Einsatz dieser Objektträger in der Routine-Histologie und in mikrobiologischen Anwendungen, indem es durchweg gestochen scharfkantig Blutausstriche mit guter Morphologie liefert.
4.42 CHF - 5.98 CHF
Spezifikation
Frosted | 20mm |
---|---|
Material | Kalknatronglas |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Beschichtung | Unbeschichtet |
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Frosted | Menge | Beschriftungsfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dicke (metrisch) | Frosted | Menge | Beschriftungsfläche | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12362098
|
Epredia™
AG00000213E01FST20 |
1 bis 1,2 mm | 20mm | 50/Box, 2,000 in Umkarton | Ja | N/A | ||||||
12352098
|
Epredia™
AG00000211E01FST20 |
0,8 bis 1,0mm | 20mm | 50/Box, 2,000 in Umkarton | Ja | N/A | ||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus schweizerischem extraweißem Kalk-Natron-Glas
- Geringer Eisengehalt für extrem niedrige Eigenfluoreszenz
- Minimierte „Grünstichigkeit“
- Garantierte optimale und fehlerfreie Transparenz
- Sauber, flach und sofort gebrauchsfertig
Spezifikation
20mm | |
76 mm | |
Unbeschichtet | |
Ja |
Kalknatronglas | |
26 mm | |
50/Box, 2,000 in Umkarton | |
76 x 26 mm |