Learn More
Fisherbrand™ Objektträger aus Kalk-Natron-Glas mit mattierten Rändern
Zur Aufnahme von Proben für die Betrachtung unter dem Mikroskop. Fisherbrand™ Mikroskopobjektträger aus mattem Glas werden aus Kalknatronglas gefertigt und sind mit einem Mattrand versehen.
Marke: Fisherbrand™ BPB019
Beschreibung
- Abmessungen: etwa 76 x 26 mm
- Lieferung in 50er-Packungen
Spezifikation
76 mm | |
90° oder grob geläppt | |
Kalknatronglas | |
Poliert |
26 mm | |
Marge | |
1,1 mm | |
50 pro Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträger aus Kalk-Natron-Glas mit mattierten Rändern > Stärke: 1,1mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur