Learn More
3M™ Vollmaske mit Filteranschluss an der Vorderseite
Die 3M™ Wiederverwendbare Vollmaske verfügt über ein Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld bietet. Die ist kompatibel mit 3M™ Filtern der DT-Serie und eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendern und Einsatzszenarios.
1660.00 CHF
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17736993
|
3M™
7100265075 |
Klein | FF-601F. |
1660.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17726993
|
3M™
7100265074 |
M | FF-602F. |
1660.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17766993
|
3M™
7100265236 |
Groß | FF-603F. |
1660.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit Panorama-Visier, das ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld ermöglicht
- Das Visier reduziert optische Verzerrungen auf ein Minimum
- Die weiche, überaus flexible Gesichtsabdichtung auf flüssigem Silikonkautschuk sorgt für einen besseren Tragekomfort
- Die breite Gesichtsabdichtung wurde so konzipiert, dass Druckpunkte minimiert werden, und sorgt für eine effektive Abdichtung ohne übermäßiges Anziehen der Kopfbebänderung
- Das matte Finish der TPE-Innenmaske verhindert Reflexionen auf der Innenseite des Visiers
Spezifikation
Atemschutz-Vollmaske |