Learn More
Brady™ FreezerBondz äußerst dünne Polyester-Kryo-Etiketten
Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
45.75 CHF - 161.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Format Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Format Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17898214
Unterlagen ansehen
Brady™
174084
0,375 x 0,825 in. Ausgestanzt 9.53 mm
75.20 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17831609
Unterlagen ansehen
Brady™
173488
0,5 x 1 in. Ausgestanzt 12.7 mm
45.75 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17848344
Unterlagen ansehen
Brady™
174087
1 x 0,9 in. Ausgestanzt 25.4 mm
111.00 CHF
250 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17808354
Unterlagen ansehen
Brady™
174089
1 x 1 in. Ausgestanzt 25.4 mm
107.00 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17858174
Unterlagen ansehen
Brady™
174082
1,65 x 0,5 in. Ausgestanzt 41.91 mm
109.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17878444
Unterlagen ansehen
Brady™
174095
1,75 x 1 in. Ausgestanzt 44.45 mm
140.00 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17868444
Unterlagen ansehen
Brady™
174096
1,9 x 1 in. Ausgestanzt 48.26 mm
161.00 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17828394
Unterlagen ansehen
Brady™
174154
50 ft. x 0,5 in. Kontinuierlich
99.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
  • Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Ohne
Matt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung
Nein
-320 °F bis +230 °F
0,0032 in.
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Polyester
Thermotransfer
Unsteril
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Rechteck
-196°bis +110 °C
0.081 mm