Learn More
Brady™ FreezerBondz äußerst dünne Polyester-Kryo-Etiketten
Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
Marke: Brady™ 173488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
- Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M6-17-492 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
500 Etiketten | |
-320 °F bis +230 °F | |
0,0032 in. | |
0,5 x 1 in. | |
1 in. | |
12.7 mm |
ASTM D 1000 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-196°bis +110 °C | |
0.081 mm | |
0,5 in. | |
25.4 mm |