Learn More
Brady™ FreezerBondz äußerst dünne Polyester-Kryo-Etiketten
Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
Marke: Brady™ 174087
92.82 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die beständigen FreezerBondz™ Markierer aus Polyester (B-492) dienen der Kennzeichnung im Labor, z. B. von Ampullen, Zentrifugen, Röhrchen, Probenröhrchen, Halmen und Objektträgern.
- Können auf gefrorenen Oberflächen angebracht werden, unter anderem auf in Flüssigstickstoff gelagertem Glas oder Polypropylen.
- Verwischt nicht, ist lösungsmittelbeständig und erbringt auch bei hohen oder niedrigen Temperaturen von -196 bis 100°C (-320 bis 212°F) eine gute Leistung
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
- Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M61-R6410.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-196°bis +110 °C | |
0.081 mm | |
1 in. | |
22.86 mm |
ASTM D 1000 | |
Ohne | |
Matt | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
250 Etiketten | |
-320 °F bis +230 °F | |
0,0032 in. | |
1 x 0,9 in. | |
0,9 in. | |
25.4 mm |