Learn More
Fisherbrand™ Objektträgerkasten für Tiefkühlgeräte
GREENER_CHOICE
Zur Aufbewahrung und zum Transport von Objektträgern mit den Maßen 3 x 1 in. (75 x 25 mm). Der Fisherbrand™ Objektträgerkasten für Tiefkühlgeräte ist aus Polycarbonat gefertigt und hält Temperaturen bis -80 °C stand.
Marke:  Fisherbrand™ HS15988H
35.68 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11730594
  • 41.70 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere Lagerung bei extrem niedrigen Temperaturen
  • Temperaturbereiche bis -80 °C.
  • Langlebige Polycarbonatkonstruktion mit Edelstahlklammer
  • Temperaturbeständiges Schaumfutter
  • Einfache, geriffelte Gleitschlitze trennen die Gleitstücke, um Gleitkontakt zu verhindern
  • Nummeriertes Identifikationsblatt und Slots zur einfachen Entnahme des Objektträgers
  • Für 100 Standard-Objektträger 25 x 75 mm oder 3 x 1 in.
  • Stapelbar und Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Objektträger-Lagerungskasten
Violett
Zur Lagerung oder zum Transport von Objektträgern
17,5 cm
3,4 cm
Rechteckig
20,8 cm
100
100 Objektträger
6.88 Zoll
1.33 Zoll
Polycarbonat, Edelstahl
8.18 Zoll
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Objektträgerkasten für Tiefkühlgeräte > Freezer Slide Box