Learn More
Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Medium
Ein chemisch definiertes, Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs, das speziell entwickelt wurde, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen.
376.00 CHF - 3510.00 CHF
Spezifikation
Zelllinie | HEK293 |
---|---|
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produkttyp | F17 Expressionsmedium |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10388033
![]() |
Gibco™
A1383501 |
1 L |
376.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12083479
![]() |
Gibco™
A1383502 |
6 x 1 l |
1860.00 CHF
6000 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12634265
|
Gibco™
A1383504 |
20 l |
3510.00 CHF
20 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12624265
|
Gibco™
A1383503 |
10 l |
1854.00 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das FreeStyle™ F17 Expressionsmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs. Es wurde speziell entwickelt, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen. Es handelt sich um ein plattformübergreifendes Medium, das mit einer Reihe von transienten Expressionssystemen kompatibel ist. Vor der Anwendung ist die Zugabe von 4 bis 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement erforderlich. Merkmale des Gibco™ FreeStyle™ F17 Expressionsmediums:Wenig oder gar keine erforderliche Anpassung
Gibco™ 293-F-, 293-H-, FreeStyle™ 293-F- und CHO-S-Zellen in Suspension können ohne Anpassung direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kultiviert werden. An andere, im Handel erhältliche serumfreie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung. Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
Fähigkeit, das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen zu unterstützen
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium bietet im Vergleich zu Gibco™ FreeStyle™ 293 Expressionsmedium und Gibco™ FreeStyle™ CHO-Medium eine gleichwertige oder bessere Leistung. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium unterstützt 293-F-Zellen bei einer Spitzendichte von 6 bis 7 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml und unterstützt CHO-S-Zellen bei einer Spitzendichte von 8 bis 9 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml. Zellen, die in Gibco™ FreeStyle™ F17 kultiviert werden, können mit einer Vielzahl von Transfektionsreagenzien transfiziert werden, einschließlich lipidbasierter Transfektionsreagenzien, wie z. B. 293fectin™ und Freestyle™ MAX Reagenz. Die Proteinexpression übersteigt in 293-F-Zellen typischerweise 75 bis 150 μg/ml IgG.
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definierte Formulierung
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert, was eine einfachere Reinigung des Zielproteins ermöglicht. Chemisch definierte Gibco™ Medien enthalten keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
Skalierbarkeit in Spinner- und Bioreaktoren
Proteinproduktion mit Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kann in Spinner- oder Bioreaktoren skaliert werden. Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden. Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es erforderlich sein, Gibco™ FreeStyle™ F17 mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
cGMP Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
HEK293 | |
1 X | |
F17 Expressionsmedium | |
Steril | |
Proteinexpression, Produktion viraler Vektoren | |
< 1 EU/mL | |
CO2 |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin | |
Freestyle™ | |
Für die Weiterverarbeitung geeignet | |
Suspensions-Zellkultur |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.