Learn More
Gibco™ FreeStyle™ F17 Expression Medium
Ein chemisch definiertes, Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs, das speziell entwickelt wurde, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen.
Marke: Gibco™ A1383502
1649.20 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das FreeStyle™ F17 Expressionsmedium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Es wurde speziell entwickelt, um das Wachstum und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen in Suspension ohne Anpassung zu unterstützen. Es handelt sich um ein plattformübergreifendes Medium, das mit einer Reihe von transienten Expressionssystemen kompatibel ist. Vor der Anwendung ist die Zugabe von 4 bis 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement erforderlich. Merkmale des Gibco™ FreeStyle™ F17 Expressionsmediums:Wenig oder gar keine Anpassung erforderlich
Gibco™ 293-F-, 293-H-, FreeStyle™ 293-F- und CHO-S-Zellen in Suspension können ohne Anpassung direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kultiviert werden. An andere, im Handel erhältliche serumfreie Medien angepasste Zellen können direkt in Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium subkultiviert werden, in der Regel ohne weitere Anpassung. Zellen erfordern in der Regel eine Anpassung von serumhaltigen Formulierungen.
Fähigkeit, das Wachstum in Suspension und die Transfektion von 293-F- und CHO-Zellen zu unterstützen
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium bietet im Vergleich zu Gibco™ FreeStyle™ 293 Expressionsmedium und Gibco™ FreeStyle™ CHO-Medium eine gleichwertige oder bessere Leistung. Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium unterstützt 293-F-Zellen bei einer maximalen Dichte von 6 bis 7 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml und unterstützt CHO-S-Zellen bei einer maximalen Dichte von 8 bis 9 × 106 lebensfähigen Zellen pro ml. Zellen, die in Gibco™ FreeStyle™ F17 kultiviert werden, können mit einer Vielzahl von Transfektionsreagenzien transfiziert werden, einschließlich lipidbasierter Transfektionsreagenzien wie z. B. 293fectin™ und Freestyle™ MAX Reagenz. Die Proteinexpression übersteigt in 293-F-Zellen typischerweise 75 bis 150 μg/ml IgG.
Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium ist frei von Stoffen tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert, was eine einfachere Reinigung des Zielproteins ermöglicht. Chemisch definierte Gibco™ Medien enthalten keine Proteine, Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung.
Skalierbarkeit in Spinner-Kolben und Bioreaktoren
Proteinproduktion mit Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium kann in Spinner-Kolben oder Bioreaktoren hochskaliert werden. Die entsprechende Spinner- oder Rotordrehzahl und Impfdichte sollten für jedes System optimiert werden. Je nach Rotoraufbau und -drehzahl kann es erforderlich sein, Gibco™ FreeStyle™ F17 mit zusätzlichem Pluronic™ F-68 zu ergänzen, um Scherkräfte in der Kultur zu vermeiden.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ FreeStyle™ F17 Medium wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
1:1 | |
CO2 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Suspensions-Zellkultur | |
Expressionsmedium | |
Steril | |
< 1 EU/mL | |
Proteinexpression, Produktion viraler Vektoren | |
Für die Weiterverarbeitung geeignet |
Enthält: 6 × 1 l-Flaschen Lagerungsbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
HEK293 | |
1 X | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Kein Glutamin | |
Flasche(n) | |
Freestyle™ | |
6 x 1 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur