Learn More
Gilson™ Fraction Collector FC204
The FC 204 Fraction Collector is a compact, large-bed fraction collector with a large capacity capable of handling test tubes, vials, and up to eight shallow or deep well microplates. Fractions can be collected by drop, peak, or time, and the collector can be used with any HPLC system.
9705.00 CHF - 10410.00 CHF
Spezifikation
Spannung 110/220 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
16646145
Unterlagen ansehen
Gilson™
171041
Mit Niederdruckventil
9705.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16656145
Unterlagen ansehen
Gilson™
171043
Mit Hochdruckventil
10410.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Adaptable to Many Collection Strategies Collect samples by peak, drop, or time using the FC 204 Fraction Collector.
  • Add up to ten programmable time windows to collect only what you want, eliminating void volumes, equilibration volumes, and peaks of no interest.
  • In peak mode, the collector monitors a detector signal, identifying peaks using an adaptive-slope algorithm or a specified millivolt threshold.
  • The 3-way diverter valve prevents contamination of fractions. Multicolumn adapters allow for collection from up to 18 separate channels.
  • Easy to Operate With the easy-to-use keypad, setup and standalone operation are simplified. The collector can also be controlled through a PC using the TRILUTION™ LC software.
  • Using contact signals, the FC 204 can be connected to any HPLC system.
Spezifikation
Spezifikation
110/220 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilson™ Fraction Collector FC204