Learn More
Gilson™ Fraction Collector FC204
The FC 204 Fraction Collector is a compact, large-bed fraction collector with a large capacity capable of handling test tubes, vials, and up to eight shallow or deep well microplates. Fractions can be collected by drop, peak, or time, and the collector can be used with any HPLC system.
Marke: Gilson™ 171041
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Anpassbar an viele Sammlungsstrategien: Entnehmen Sie mit dem Fraktionssammler FC 204 Proben nach Peak, Tropfen oder Zeit.
- Fügen Sie bis zu zehn programmierbare Zeitfenster hinzu, um nur das zu erfassen, was Sie möchten, und eliminieren Sie Totvolumen, Äquilibrierungsvolumen und unerwünschte Peaks.
- Im Peak-Modus überwacht der Collector ein Detektorsignal und identifiziert Peaks mithilfe eines adaptiven Neigungsalgorithmus oder spezifizierten Millivolt-Schwellenwerts.
- Das 3-Wege-Umschaltventil verhindert die Kontamination von Fraktionen. Mehrsäulige Adapter ermöglichen die Sammlung von bis zu 18 separaten Kanälen.
- Einfach zu bedienen: Mit der einfach zu bedienenden Tastatur werden die Einrichtung und der eigenständige Betrieb vereinfacht. Der Collector kann mit der TRILUTION™ LC-Software auch über einen PC gesteuert werden.
- Der FC 204 kann über Kontaktsignale an jedes HPLC-System angeschlossen werden.
Spezifikation
Mit Niederdruckventil | |
110/220 V |