Learn More
Emma Safety Footwear Fornax Sicherheitsschuhe
Extrahohe Stiefel für zusätzlichen Schutz mit Wärme- und Kälteisolierung (HI und CI). Knöchelschutz mit zusätzlicher Polsterung für ein bequemeres Tragegefühl und bessere Passform. Fornax lässt sich sehr leicht an- und abziehen; die vertikalen Ösen am Schuh machen das Schnüren der feuerhemmenden Schnürsenkel sehr einfach.
228.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345:2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Fornax
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 11
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15998251
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884839
39
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15908261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884840
40
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15918261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884841
41
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15928261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884842
42
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15938261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884843
43
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15948261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884844
44
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15958261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884845
45
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15968261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884846
46
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15978261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884847
47
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15988261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884848
48
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15998261
Unterlagen ansehen
Emma Safety Footwear
MM15884849
49
228.00 CHF
1 Paar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Wärme- und kälteisoliert
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Material aus Vollleder
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Stahl
Schnüre
Fornax
Leder
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Fornax Sicherheitsschuhe