Learn More
Emma Safety Footwear Fornax Sicherheitsschuhe
Extrahohe Stiefel für zusätzlichen Schutz mit Wärme- und Kälteisolierung (HI und CI). Knöchelschutz mit zusätzlicher Polsterung für ein bequemeres Tragegefühl und bessere Passform. Fornax lässt sich sehr leicht an- und abziehen; die vertikalen Ösen am Schuh machen das Schnüren der feuerhemmenden Schnürsenkel sehr einfach.
Marke:  Emma Safety Footwear MM15884842
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15928261
  • 228.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
  • Wärme- und kälteisoliert
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Material aus Vollleder
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
42
Schnüre
Fornax
Leder
Stahl