Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyd, ACS-Reagenz, 37 Gew.% Lsg., stab. 10-15 % Methanol
Formaldehyd, Formalin (CAS Nr. 50-00-0) ist ein farbloses flüchtiges Produkt, das als histologisches Fixiermittel und Desinfektionsmittel verwendet wird.
29.35 CHF - 163.82 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Formaldehyde |
---|---|
Namenshinweis | 37 wt% Solution |
CAS | 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1 |
Schmelzpunkt | -15.0°C |
Farbe | Klar |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10299980
|
Thermo Scientific Chemicals
410731000 |
100 g | Kunststoffflasche |
29.35 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10647021
|
Thermo Scientific Chemicals
410730010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
51.76 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10722204
|
Thermo Scientific Chemicals
410730050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
163.82 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- Formaldehyd (Formalin) ist eine organische Verbindung, die für die Vernetzung von Proteinen in biologischen Proben wie Gewebeschnitten, Kulturzellen und ganzen Proben verwendet wird.
- Formaldehyd ist ein Zwischenprodukt bei der Verbrennung von Methan und kann in vielen Formen existieren
- Es ist eine flüchtige, farblose Flüssigkeit, die langfristig in geeigneten Behältern aufbewahrt werden kann
- Stabilisiert sich in Lösung mit Methanol.
Anwendungen
- Kann in der Schmerzforschung zum Einleiten von Schmerzen und Entzündungen verwendet werden
- Monomerisches Formaldehyd ist speziell für Laboranwendungen formuliert
- Wird häufig in der RNA-Isolierung als Vergällungsmittel verwendet
Spezifikation
Formaldehyde | |
50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1 | |
Klar | |
97.0°C | |
CH2O | |
1.3755 to 1.3775 | |
01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
formaldehyde | |
10 to 15% methanol | |
CHEBI:16842 | |
2mbar at 20°C | |
ACS-Reagenz |
37 wt% Solution | |
-15.0°C | |
1.0830g/mL | |
50°C | |
HCHO | |
MFCD00003274 | |
15, 4263 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone | |
C=O | |
30.03 | |
712 | |
30.03 | |
36.5 to 38.0% | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-HinweisVerursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.Kann allergische Hautreaktionen verursachen.Verursacht Organschäden.Giftig bei Berührung mit der Haut.Bei Einatmung toxischGiftig bei Verschlucken.Verdacht auf krebserregende Wirkung.FLA
GHS-P-Hinweis Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.KEIN Erbrechen herbeiführen.BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.Kontakt entfernen
Gefahr
- Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Formaldehyde, Methylalcohol